missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mer Antibody, Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NB100-2309AF700
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Mer Polyclonal antibody specifically detects Mer in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
| Mer | |
| Polyclonal | |
| Western Blot | |
| c-mer, c-mer proto-oncogene tyrosine kinase, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, MER, MER receptor tyrosine kinase, MGC133349, Receptor tyrosine kinase MerTK, RP38Proto-oncogene c-Mer, STK kinase, tyrosine-protein kinase Mer | |
| The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residues 200 and 250 of human c-mer proto-oncogene tyrosine kinase using the numbering given in SwissProt entry Q12866 (GeneID 10461). | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Phospho Specific, Protein Kinase, Signal Transduction, Vision | |
| 10461 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG |
| Western Blot | |
| Alexa Fluor 700 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido