missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Mequitazina

Código de producto. p-7214721 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. Cantidad unitSize
17281282 1 g 1 g
17291282 5 g 5 g
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17281282

Marca: Thermo Scientific Chemicals 466930010

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 29216-28-2
Fórmula molecular C20H22N2S

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Mequitazina
Cantidad 1 g
Solubilidad Solubilidad acuo. solución: Insoluble. Otras solubilidades: soluble en metanol, etanol
Punto de fusión de 148,0 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 322.47
Clave InChI HOKDBMAJZXIPGC-UHFFFAOYNA-N
SMILES C(C1CN2CCC1CC2)N1C2=CC=CC=C2SC2=CC=CC=C12
Nombre IUPAC 10-({1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-yl}methyl)-10H-phenothiazine
Peso molecular (g/mol) 322.47

RUO - Para uso exclusivo en investigación

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.