Learn More
Epredia™ Cubreobjetos para microscopio Menzel™
Código de producto. 15707592 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
18 mm
20 mm
24 mm
Anchura (métrico):
18 mm
20 mm
24 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Longitud (métrico) Anchura (métrico) unitSize
15707592 24 mm 24 mm paquete de 1000
15767572 18 mm 18 mm paquete de 1000
11961988 20 mm 20 mm paquete de 1000
3 options
Código de producto. 15707592
Marca: Epredia™ BB02400240A153FST0
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Cubreobjetos
• Vidrio de alta calidad exento de impureza
• Según la clase hidrolítica 1
• Cubreobjetos redondo
• Cubreobjetos redondo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Cubreobjetos
Forma Cuadrada
Material Vidrio de borosilicato
Longitud (métrico) 24 mm
Anchura (métrico) 24 mm
Grosor (métrico) Entre 0,13 y 0,16mm
Dimensiones (L x An) 24 x 24 mm
Para utilizar con (equipo) Equipos automatizados
Cantidad 1000 packs