Especificaciones
| Tipo de producto | Cubreobjetos |
| Forma | Cuadrada |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Longitud (métrico) | 24 mm |
| Anchura (métrico) | 60 mm |
| Grosor (métrico) | Entre 0,13 y 0,16mm |
| Dimensiones (L x An) | 24 x 60 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Equipos automatizados |
| Cantidad | 1000 packs |