Learn More
Mentofurano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7023535
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11453407 1 g 1 g
11463407 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11453407 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17192.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 494-90-6 | C10H14O | 150.221 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 494-90-6
Fórmula molecular C10H14O
Peso molecular (g/mol) 150.221
Número MDL MFCD00041851
Clave InChI YGWKXXYGDYYFJU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo menthofuran, menthofurane, 3,9-epoxy-p-mentha-3,8-diene, benzofuran, 4,5,6,7-tetrahydro-3,6-dimethyl, p-mentha-3,8-diene, 3,9-epoxy, 4,5,6,7-tetrahydro-3,6-dimethylbenzofuran, fema no. 3235, 4,5,6,7-tetrahydro-3,6-dimethylcoumarone, r-menthofuran, 3,6-dimethyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzo 2,1-b furan
PubChem CID 329983
ChEBI CHEBI:50542
Nombre IUPAC 3,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzofurano
SMILES CC1CCC2=C(C1)OC=C2C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Menthofuran
Densidad 0.972
Punto de ebullición 86°C to 88°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación 75°C (167°F)
Índice de refracción 1.4845
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.22
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.