Learn More
Thermo Scientific™ Suero aglutinante de meningococo
Descripción
Serologically identify Neisseria meningitidis Groups A, C, D, X, Y, Z and W135 for epidemiological and diagnostic purposes with Thermo Scientific™ Remel™ Meningococcus Agglutinating Sera.
Use suero aglutinante de meningococo para la identificación presuntiva de Neisseria meningitidis cultivados en medios de cultivo.
Las pruebas serológicas se basan en el hecho de que los anticuerpos presentes en los sueros, que se producen como consecuencia de la exposición a antígenos bacterianos, aglutinarán suspensiones bacterianas que transportan antígenos homólogos.
Las pruebas serológicas están indicadas para la detección, y deben complementar los procedimientos con cultivos, en lugar de sustituirlos.
Los sueros aglutinantes monovalentes de meningococo son adecuados para su uso en pruebas de aglutinación en portaobjetos. Un método alternativo de tipificación, contra inmunoelectroforesis también se describe en la literatura1,2,3,4. los sueros polivalentes sólo deben usarse para portaobjetos.»
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific™.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Descripción | Suero aglutinante meningococo |
| Analitos detectables | Neisseria Meningitidis |
| Tipo de muestra | Suero |
| Tipo | Sueros aglutinantes |
| Incluye | 1 Frasco cuentagotas de suero aglutinante de meningococo |
| Grupo de organismos | Grupos polivalentes X-Z, W135 |
| Cantidad | 2 mL |