Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Mendoza
Código de producto. 15968781
Change view
Click to view available options
Tamaño:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. Tamaño unitSize
15968781 43 1 par
15908781 37 1 par
15918781 38 1 par
15928781 39 1 par
15938781 40 1 par
15948781 41 1 par
15958781 42 1 par
15978781 44 1 par
15988781 45 1 par
15998781 46 1 par
15908791 47 1 par
15918791 48 1 par
12 options
Código de producto. 15968781
Marca: Emma Safety Footwear MM58284843
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La estructura Sympatex™ de última generación proporciona una protección perfecta a los pies en los trabajos manuales de la industria química y la agricultura. Prácticamente impermeables, las botas Mendoza permiten que los pies respiren adecuadamente, manteniéndolos frescos y secos.
  • S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas.
  • Estructura en nobuck engrasado / Sympatex™
  • Resistente al agua.
  • Suela GripForce™ Duo resistente al calor
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN ISO 20345:2011
Color Marrón
Diseñar Mendoza
Material de revestimiento Hydro-Tec™ Sanitized Silver/Sympatex™
Material Nobuck engrasado
Tamaño 43
Material del dedo del pie Acero