Learn More
Duran™ Tapones de rosca de membrana
Código de producto. p-8011570 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
54mm
86mm
Altura (métrico):
25mm
40mm
Tamaño de la unidad:
2 PCS
5 PCS
Código de producto. Diámetro (métrico) Altura (métrico) unitSize
10748514 54mm 25mm 5 PCS
10415933 86mm 40mm 2 PCS
2 options
Código de producto. 10748514
Marca: Duran™ 1088655
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Mantenga la esterilidad de los frascos de vidrio de laboratorio. Los tapones de rosca de membrana Duran™ permiten una ecualización de la presión y un sellado hermético del contenido mediante la membrana de PTFE soldada.
  • Polypropylene cap
  • For use with glass laboratory bottles
  • Welded-in PTFEmMembrane permits pressure equalization and tight sealing
  • Blue
  • Autoclavable
  • Reduces risk of contamination
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Azul
Para utilizar con (aplicación) Duran laboratory glass bottles
Incluye Welded PTFE membrane
Material Polipropileno
Cantidad 5Pack
Altura (métrico) 25mm
Tipo de producto Vented Screw Cap
Diámetro (métrico) 54mm
Tipo de tapón Tapón de rosca ventilado