Descripción
- Polypropylene cap
- For use with glass laboratory bottles
- Welded-in PTFEmMembrane permits pressure equalization and tight sealing
- Blue
- Autoclavable
- Reduces risk of contamination
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Azul |
| Para utilizar con (aplicación) | Duran laboratory glass bottles |
| Incluye | Welded PTFE membrane |
| Material | Polipropileno |
| Cantidad | 5Pack |
| Altura (métrico) | 25mm |
| Tipo de producto | Vented Screw Cap |
| Diámetro (métrico) | 54mm |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca ventilado |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |