Learn More
Descrizione
- Polypropylene cap
- For use with glass laboratory bottles
- Welded-in PTFEmMembrane permits pressure equalization and tight sealing
- Blue
- Autoclavable
- Reduces risk of contamination
Specifica
Specifica
| Color | Azul |
| Para utilizar con (aplicación) | Duran laboratory glass bottles |
| Material | Polipropileno |
| Cantidad | Paquete de 2 |
| Peso (métrico) | .064kg |
| Altura (métrico) | 40mm |
| Tipo de producto | Vented Cap |
| Diámetro (métrico) | 86mm |
| Tipo de tapón | Membrane |
Titolo del prodotto