Learn More
Cytiva Membrana transparente Membra
Código de producto. 11355094
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
25 mm
47 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
11355094 25 mm cada uno
11375094 47 mm cada uno
2 options
Código de producto. 11355094
Marca: Cytiva 7141025
Membranas de ésteres de celulosa mixta
Membranas para análisis de amianto.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Éster de celulosa mixta
Tamaño de poro 0,8 μm
N.° por paquete 100Pack.
Tipo Membrana transparente Membra
Diámetro (métrico) 25 mm