Learn More
Serva Electrophoresis™ Membra-Cel™ Dialysis Tubing
Click to view available options
Longitud (métrico):
30 m
5 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tubos para diálisis |
| MWCO | 3.5 kDa |
| Material | Cellulose |
| Diámetro (métrico) | 16 mm |
| Longitud (métrico) | 30 m |
| Capacidad (métrico) | 2 mL/cm |
| Cantidad | 1 Each |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.