Learn More
Gibco™ MEM (modificación de Temin) (2X), sin rojo fenol
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12037549
Click to view available options
Cantidad:
250 ml
Tamaño de la unidad:
250 ml
Código de producto. 12037549
Marca: Gibco™ 21935028
MEM (modificación de Temin) (2X), sin rojo fenol
El medio Eagle modificado de Temin (MEM) es una forma modificada del medio esencial mínimo, uno de los medios de cultivo celular más utilizados. El MEM se puede usar con diversas células de mamíferos adherentes o en suspensión, como HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, fibroblastos y astrocitos de rata primarios. Ofrecemos una variedad de modificaciones de MEM Gibco™ para diversas aplicaciones de cultivos celulares. Busque la formulación adecuada mediante la herramienta de selección de medios.
El MEM Gibco™ fue desarrollado por Harry Eagle, que se basó en su formulación anterior de medio basal Eagle (BME). Posteriormente, se han producido numerosas modificaciones del MEM, como el MEM de Glasgow, el MEM α, el DMEM y la modificación de Temin. La modificación de Temin es 2x MEM con 4x las vitaminas y aminoácidos del MEM original. Esta formulación MEM contiene sales de Earle para su uso en una incubadora de CO2.
Uso previsto del producto
Para diagnóstico in vitro. PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local.
Sistema de fabricación y calidad conforme con las buenas prácticas de fabricación actuales
El MEM Gibco™ se fabrica en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). La instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según la norma ISO 13485.
MEM no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento. Por lo tanto, el MEM requiere suplementación, generalmente con suero fetal bovino (SFB) al 10 %. El MEM utiliza un sistema de tampones de bicarbonato de sodio (8,4 g/l) y, por tanto, requiere un ambiente con un 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 2 X
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio MEM (modificación de Temin)
Con aditivos Bicarbonato sódico
Sin aditivos Sin HEPES, Sin rojo fenol
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de células de mamíferos
Cantidad 250 ml
Certificaciones/conformidad Normas ISO 13485, FDA
Estado normativo Para uso diagnóstico in vitro
Contenido y almacenamiento De 2 a 8 °C
Descripción Medio MEM (modificación de Temin), concentración 2X, 250 ml, forma líquida, con L-glutamina, bicarbonato sódico, vida útil de 12 meses, condiciones de almacenamiento de 2 a 8 °C, soluble en agua, utilizado para cultivo celular de mamíferos