Learn More
Gibco™ MEM, polvo
Descripción
El medio esencial mínimo (MEM) es uno de los medios de cultivo celular más utilizados. El MEM se puede usar con diversas células de mamíferos adherentes o en suspensión, como HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, fibroblastos y astrocitos de rata primarios. Ofrecemos una variedad de modificaciones de MEM Gibco™ para diversas aplicaciones de cultivos celulares. Busque la formulación adecuada mediante la herramienta de selección de medios.
El MEM Gibco™ fue desarrollado por Harry Eagle, que se basó en su formulación anterior de medio basal Eagle (BME). Posteriormente, se han producido numerosas modificaciones del MEM, como el MEM de Glasgow, el MEM α, el DMEM y la modificación de Temin.’’ El MEM está disponible con sales de Earle para su uso con una incubadora de CO2 o con sales de Hanks para su uso sin CO2. Este producto está hecho con sales de Earle’.
Uso previsto del producto
Para diagnóstico in vitro. PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local.
Sistema de fabricación y calidad conforme con las buenas prácticas de fabricación actuales
El MEM Gibco™ se fabrica en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un producto de MEM Gibco™ idéntico fabricado en nuestras instalaciones de Grand Island (EE. UU.) (61100-061). Esta instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según la norma ISO 13485.
MEM no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento. Por lo tanto, el MEM requiere suplementación, generalmente con suero fetal bovino (SFB) al 10 %. El medio MEM utiliza un sistema de tampones de bicarbonato sódico (2,2 g/l) y, por lo tanto requiere un entorno entre un 5 y un 10 % de 2 para mantener el pH fisiológico.
Las formas en polvo del medio de cultivo de células L-15 de Gibco™ requieren un ajuste del pH y una filtración en el momento de la preparación (consulte el protocolo para obtener más información).
El MEM Gibco™ fue desarrollado por Harry Eagle, que se basó en su formulación anterior de medio basal Eagle (BME). Posteriormente, se han producido numerosas modificaciones del MEM, como el MEM de Glasgow, el MEM α, el DMEM y la modificación de Temin.’’ El MEM está disponible con sales de Earle para su uso con una incubadora de CO2 o con sales de Hanks para su uso sin CO2. Este producto está hecho con sales de Earle’.
Uso previsto del producto
Para diagnóstico in vitro. PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local.
Sistema de fabricación y calidad conforme con las buenas prácticas de fabricación actuales
El MEM Gibco™ se fabrica en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un producto de MEM Gibco™ idéntico fabricado en nuestras instalaciones de Grand Island (EE. UU.) (61100-061). Esta instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según la norma ISO 13485.
MEM no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento. Por lo tanto, el MEM requiere suplementación, generalmente con suero fetal bovino (SFB) al 10 %. El medio MEM utiliza un sistema de tampones de bicarbonato sódico (2,2 g/l) y, por lo tanto requiere un entorno entre un 5 y un 10 % de 2 para mantener el pH fisiológico.
Las formas en polvo del medio de cultivo de células L-15 de Gibco™ requieren un ajuste del pH y una filtración en el momento de la preparación (consulte el protocolo para obtener más información).
Especificaciones
Especificaciones
| Formulario | Polvo |
| Tipo de producto | Medio esencial mínimo |
| Con aditivos | Glutamina |
| Sin aditivos | Sin HEPES, Sin rojo fenol, Sin bicarbonato sódico, Sin piruvato sódico |
| Para utilizar con (aplicación) | Cultivo de células de mamíferos |
| Cantidad | 1 l |
| Certificaciones/conformidad | Normas ISO 13485, FDA |
| pH | Desde 5,6 hasta 6,0 |
| Contenido y almacenamiento | De 2 a 8 °C |
| Descripción | Medio esencial mínimo, 1 l, polvo, pH de 5,6 a 6,0, con L-glutamina, rojo fenol, 36 meses de vida útil, osmolalidad de 240 a 280 mOsm/kg, suplementación sérica estándar, para cultivo celular de mamíferos |
Para uso diagnóstico in vitro.