Learn More
Gibco™ Soluciones de aminoácidos no esenciales MEM (100X)
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-7076095
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
20 x 100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
paquete de 20
Código de producto. 12084947
Marca: Gibco™ 11140035
Soluciones de aminoácidos MEM (100X) no esenciales
La solución para aminoácidos no esenciales del medio esencial mínimo (MEM) Gibco™ se emplea como un suplemento de crecimiento para el medio de cultivo celular para aumentar el crecimiento celular y la viabilidad. La solución para aminoácidos no esenciales del MEM Gibco™ se ha formulado para contener cien veces más aminoácidos no esenciales que el medio esencial mínimo (MEM). La formulación completa está disponible.
Uso del producto
Para uso en diagnóstico in vitro.
Sistema de fabricación y calidad con buenas prácticas de fabricación actuales de sitio dual.
La solución para aminoácidos no esenciales del MEM Gibco™ está fabricada en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales y que están ubicadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un producto de solución para aminoácidos no esenciales del MEM Gibco™ comparable realizado en nuestras instalaciones de Grand Island (EE. UU.) Estas instalaciones están registradas en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA, ISO 13485
Contenido y almacenamiento De 2 a 8 °C
Descripción Solución de aminoácidos MEM no esenciales, concentración 100X, 100 ml, líquido, pH de 0 a 2, temperatura de almacenamiento de 2 a 8 °C, 12 meses de vida útil, temperatura ambiente y envío en condiciones ambientales, utilizado para cultivo celular, cultivo de células de mamífero
Concentración 100 X
Formulario Líquido
Tipo de producto Suplemento de aminoácidos
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de células de mamífero
pH 0,9
Cantidad 100 mL
Estado normativo RUO: para uso exclusivo en investigación
compliance-icons
Nombre del producto
  • MEM NON-ESSENTIAL AMINO ACIDS SOLUTION, (100X)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabon.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: amino acids