Learn More
Gibco™ MEM, suplemento GlutaMAX™
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-7076096
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 500 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
500 ml
paquete de 10
11554476 500 ml 500 ml
11574476 10 x 500 ml paquete de 10
2 options
Código de producto. 11554476
Marca: Gibco™ 41090028
Edge
MEM, suplemento GlutaMAX™
El medio esencial mínimo (MEM) es uno de los medios de cultivo celular más utilizados. El MEM se puede usar con diversas células de mamíferos adherentes o en suspensión, como HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, fibroblastos y astrocitos de rata primarios. Ofrecemos una variedad de modificaciones de MEM Gibco™ para diversas aplicaciones de cultivos celulares. Busque la formulación adecuada mediante la herramienta de selección de medios.
El MEM Gibco™ fue desarrollado por Harry Eagle, que se basó en su formulación anterior de medio basal Eagle (BME). Posteriormente, se han producido numerosas modificaciones del MEM, como el MEM de Glasgow, el MEM α, el DMEM y la modificación de Temin.’’ El MEM está disponible con sales de Earle para su uso con una incubadora de CO2 o con sales de Hanks para su uso sin CO2. El MEM Gibco™ con el suplemento GlutaMAX™ minimiza la acumulación de amoníaco tóxico y mejora la viabilidad y el crecimiento celulares en un formato fácil de usar. Este producto está hecho con sales de Earle’.
Uso previsto del producto
Para diagnóstico in vitro. PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local.
Sistema de fabricación y calidad conforme con las buenas prácticas de fabricación actuales
El MEM Gibco™ se fabrica en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un producto de MEM Gibco™ idéntico fabricado en nuestras instalaciones de Grand Island (EE. UU.). Esta instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según la norma ISO 13485.
MEM no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento. Por lo tanto, MEM requiere suplementación, normalmente con suero bovino fetal (SBF) al 10 %. El MEM utiliza un sistema de tampones de bicarbonato de sodio (2,2 g/l) y, por tanto, requiere un ambiente con un 5–10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio esencial mínimo
Con aditivos GlutaMAX, Rojo de fenol
Sin aditivos Sin HEPES, Sin piruvato sódico
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de células de mamíferos
Cantidad 500 ml
Certificaciones/conformidad Normas ISO 13485, FDA
pH 7,0 - 7,4
Contenido y almacenamiento De 2 a 8 °C
Descripción Medio esencial mínimo, 500 ml, líquido, concentración 1X, pH de 7,0 a 7,4, con GlutaMAX™, rojo de fenol, 12 meses de vida útil, osmolalidad de 280 a 320 mOsm/kg, para el cultivo de células de mamíferos