Learn More
R&DSystems™ MEM-Alpha, 25 mM HEPES, no nucleosides, L-glutamine
Código de producto. 18461630
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
18461630 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 18461630
Marca: R&DSystems™ M20450
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Eagle’s Minimum Essential Medium (MEM), ALPHA modification with 25 mM HEPES buffer and L-glutamine. Without ribonucleosides and deoxyribonucleosides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Cultivo celular
Cantidad 500 mL
Grado de pureza o calidad 0.2 μm filtered
Contenido y almacenamiento 2 - 8 °C, protected from light