Learn More
Patrón de punto de fusión de benzofenona 47 a 49 °C, Reagecon
BIOPHARMA
Código de producto. 13572100 Tienda Reagecon Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 x 1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
13572100 1 x 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 13572100
Marca: Reagecon RMP048
Sustancia ultrapura, especialmente preparada para calibrar, controlar, verificar o calificar dispositivos de punto de fusión (MP).
  • Patrón de referencia del punto de fusión, material de referencia del punto de fusión
  • La pureza excepcional de este producto es fundamental, ya que MP cambiará con la presencia de cantidades muy pequeñas de impurezas.
  • Este producto se produce de acuerdo con los requisitos de la Farmacopea Europea, de EE.UU. Y China.
  • El producto puede ayudar a identificar un compuesto o derivado o a comprobar la pureza o estabilidad térmica de un compuesto conocido.
  • Probado y certificado utilizando medidores de punto de fusión de referencia que se calibra utilizando materiales de referencia certificados para dar trazabilidad a la escala de temperatura ITS-90.
  • Tanto la formación de menisco como las temperaturas de licuefacción completas están certificadas.
Especificaciones
Descripción Accuracy ± 0.03°C
Envase Frasco de vidrio azul
Concentration or Composition Notes Benzofenona, de 47 a 49 °C
Forma física Sólido
Cantidad 1 x 1 g