Learn More
Patrón de punto de fusión de antraquinona 283 a 286 °C, Reagecon
BIOPHARMA
Product Code. 13582100 Shop All Reagecon Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 x 1 g
Unit Size:
1 g
Product Code. Cantidad unitSize
13582100 1 x 1 g 1 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 13582100 Supplier Reagecon Supplier No. RMP284
This item is not returnable. View return policy
Sustancia ultrapura, especialmente preparada para calibrar, controlar, verificar o calificar dispositivos de punto de fusión (MP).
  • Patrón de referencia del punto de fusión, material de referencia del punto de fusión
  • La pureza excepcional de este producto es fundamental, ya que MP cambiará con la presencia de cantidades muy pequeñas de impurezas.
  • Este producto se produce de acuerdo con los requisitos de la Farmacopea Europea, de EE.UU. Y China.
  • El producto puede ayudar a identificar un compuesto o derivado o a comprobar la pureza o estabilidad térmica de un compuesto conocido.
  • Probado y certificado utilizando medidores de punto de fusión de referencia que se calibra utilizando materiales de referencia certificados para dar trazabilidad a la escala de temperatura ITS-90.
  • Tanto la formación de menisco como las temperaturas de licuefacción completas están certificadas.
Specifications
Descripción Accuracy ± 0.03°C
Envase Frasco de vidrio azul
Concentration or Composition Notes Antraquinona, de 283 a 286 °C
Forma física Sólido
Cantidad 1 x 1 g