Learn More
Meloxicam, MedChemExpress
Código de producto. 16442076
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16442076 500 mg 500 miligramos
16468196 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16442076 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0261
MedChemExpress Meloxicam is a non-steroidal antiinflammatory agent, inhibits COX activity, with IC50s of 0.49 μM and 36.6 μM for COX-2 and COX-1, respectively.
Meloxicam is a non-steroidal antiinflammatory agent, inhibits COX activity, with IC50s of 0.49 μM and 36.6 μM for COX-2 and COX-1, respectively.
Specifications
Nombre del producto químico o material Meloxicam
CAS 71125-38-7
Color Yellowish Green
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H13N3O4S2
Cantidad 500 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (142.29 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(C1=C(O)C2=CC=CC=C2S(N1C)(=O)=O)NC3=NC=C(C)S3
Peso molecular (g/mol) 351.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 351.4
Porcentaje de pureza 99.88%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration