Learn More
Invitrogen™ MELK Polyclonal Antibody

Descripción
Positive test controls include: 293T, SKOV3, HT-29, HeLa, B cells, Mouse thymus, Mouse spleen, Rat testis. The target is usually found in the following locations: Cell membrane, Peripheral membrane protein. Immunogen sequence: LCRTPANKLK NKENVYTPKS AVKNEEYFMF PEPKTPVNKN QHKREILTTP NRYTTPSKAR NQCLKETPIK IPVNSTGTDK LMTGVISPER RCRSVELDLN QAHMEETPKR KGAKVFGSLE RGLDKVITVL TRSKRKGSAR DGPRRLKLHY NVTTTRLVNP DQLLNEIMSI LPKKHVDFVQ KGYTLKCQTQ SDFGKVTMQF ELEVCQLQKP DVVGIRRQRL KGDAWVYKRL VEDILSSCKV.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | MELK |
| Aplicaciones | ELISA, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 1.83 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7.3 |
| génica | MELK |
| N.º de referencia del gen | Q14680, Q61846 |
| Alias de gen | AI327312; hMELK; HPK38; Kiaa0175; Maternal embryonic leucine zipper kinase; Melk; mKIAA0175; MPK38; OTTHUMP00000046113; pEg3 kinase; Pk38; Protein kinase Eg3; protein kinase PK38; RP11-8N6.1; Tyrosine-protein kinase MELK |
| Símbolos de los genes | MELK |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.