missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MELK-8a hydrochloride, MedChemExpress

Código de producto. 16454286
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16454286 100 mg 100 miligramos
16475707 5 mg 5 miligramos
16469536 50 mg 50 miligramos
16452968 10 mg 10 miligramos
16430639 1 mg 1 miligramo
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16454286

Marca: Medchem Express HY100368A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress MELK-8a hydrochloride is a novel maternal embryonic leucine zipper kinase (MELK) inhibitor with an IC50 of 2 nM.

MELK-8a hydrochloride is a novel maternal embryonic leucine zipper kinase (MELK) inhibitor with an IC50 of 2 nM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material MELK-8a hydrochloride
Forma física Solid
CAS 2096992-20-8
Color Amarillo claro
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H33ClN6O
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo NVS-MELK8a hydrochloride
Información de solubilidad H2O : ≥ 100 mg/mL (213.21 mM) ∣DMSO : 8.6 mg/mL (18.34 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES CN(CC1)CCN1C2=CC=C(N3C=C(C4=CC=NC=C4OCC5CCNCC5)C=N3)C=C2.Cl
Peso molecular (g/mol) 469.02
Formula Weight (peso de la fórmula) 469.02
Porcentaje de pureza 99.26%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.