Learn More
Melinamide, MedChemExpress
Código de producto. p-200097827
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
16493528 10 mg 10 miligramos
16436257 5 mg 5 miligramos
2 options
Código de producto. 16493528
Marca: Medchem Express HY101722
MedChemExpress Melinamide, an amide derivative of an unsaturated long-chain fatty acid, is an inhibitor of cholesterol absorption with an IC50 of 20.9 μM.
Melinamide, an amide derivative of an unsaturated long-chain fatty acid, is an inhibitor of cholesterol absorption with an IC50 of 20.9 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Melinamide
CAS 14417-88-0
Color Incolora
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H41NO
Cantidad 10 mg
Sinónimo AC 223 DL-N-(α-Methylbenzyl)linoleamide
Información de solubilidad DMSO : 200 mg/mL (521.36 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCCCC/C=C\C/C=C\CCCCCCCC(NC(C1=CC=CC=C1)C)=O
Peso molecular (g/mol) 383.61
Formula Weight (peso de la fórmula) 383.61
Porcentaje de pureza 99.94%
Grado Research
Forma física Oil
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism