missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Melinamide, MedChemExpress

Código de producto. 16436257
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16436257 5 mg 5 miligramos
16493528 10 mg 10 miligramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16436257

Marca: Medchem Express HY101722

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Melinamide, an amide derivative of an unsaturated long-chain fatty acid, is an inhibitor of cholesterol absorption with an IC50 of 20.9 μM.

Melinamide, an amide derivative of an unsaturated long-chain fatty acid, is an inhibitor of cholesterol absorption with an IC50 of 20.9 μM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Melinamide
CAS 14417-88-0
Color Incolora
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H41NO
Cantidad 5 mg
Sinónimo AC 223 DL-N-(α-Methylbenzyl)linoleamide
Información de solubilidad DMSO : 200 mg/mL (521.36 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCCCC/C=C\C/C=C\CCCCCCCC(NC(C1=CC=CC=C1)C)=O
Peso molecular (g/mol) 383.61
Formula Weight (peso de la fórmula) 383.61
Porcentaje de pureza 99.94%
Grado Research
Forma física Oil
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.