missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Epredia™ Lab Vision™ Melanoma Marker, Pan Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody

Código de producto. p-4552284 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
500 μL
1 mL
7 mL
Formulario:
Concentrated
Prediluted
Tamaño de la unidad:
1 ml
100 microlitros
500 microlitros
7 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Formulario unitSize
12652607 100 μL Concentrated 100 microlitros
12692607 500 μL Concentrated 500 microlitros
12672607 1 mL Concentrated 1 ml
12682607 7 mL Prediluted 7 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12652607 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor MS939S0

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Ensure accurate, reproducible results in immunohistochemistry experiments with the Epredia™ Melanoma Marker, Pan Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.

Melanoma associated antigens recognized by autologous cytotoxic T cells include MART-1, MAGE-1, MAGE-3, tyrosinase, gp100, gp75, BAGE-1, and GAGE-1.

Host Species: Mouse

Clone: HMB45 (gp100), M2-7C10 (MART-1) and M2-9E3 (MART-1)

Isotype: IgG1/κ + IgG2b/κ + IgG2b/κ

Species Reactivity: Human and Horse. Others not known.

Immunogen: Extract of pigmented melanoma metastases from lymph nodes (HMB45); Recombinant hMART-1 protein (M2-7C10 and M2-9E3)

Molecular Weight: 100kDa (gp100) and 18kDa (MART-1)

Positive Control: Melanoma

Cellular Localization: Cytoplasmic

Recommended for:

  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)

Note:

USA: RUO; Int'l: RUO

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Melanoma Marker, Pan Ab-1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon HMB45 (gp100, M2-7C10) MART-1 and M2-9E3 (MART-1)
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Extract of pigmented melanoma metastases from lymph nodes (HMB45); Recombinant hMART-1 protein (M2-7C10 and M2-9E3)
Método de purificación Melanoma
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer and Tumor Biology
Primario o secundario Primary
Especies diana Equine, Human
Formulario Concentrated
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.