missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Research Areas: Cancer Marker
Host Species: Mouse
Clone: HMB45
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human. Does not react with dog and rat. Others not known.
Immunogen: Extract of pigmented melanoma metastases from lymph nodes
Molecular Weight: 100kDa
Positive Control: Melanoma
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Western Blotting
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Melanoma (gp100) Ab-1 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | HMB45 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Extract of pigmented melanoma metastases from lymph nodes |
| Cantidad | 100 μL |
| Estado normativo | IVD |
| Disciplina de investigación | Cancer and Tumor Biology |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?