missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Melanoma Discriminated Antigen Monoclonal Antibody (PAL-M2)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 10392524
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad unitSize
10392524 1 mL cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10392524

Marca: Invitrogen™ MA135616

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

This antibody stains a minority of primary melanomas and half of the metastatic lesions tested. It rarely stains dysplastic naevi or common cellular naevi using standard immunohistochemical conditions. The antibody recognizes two protein bands in immunoblotting with a molecular weight of 95-100 kD.

Melanoma is a malignant tumor of melanocytes which are found predominantly in skin but also in the bowel and the eye (see uveal melanoma). It is one of the rarer types of skin cancer but causes the majority of skin cancer related deaths. Despite many years of intensive laboratory and clinical research, the sole effective cure is surgical resection of the primary tumor before it achieves a thickness of greater than 1 mm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Melanoma Discriminated Antigen
Aplicaciones Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon PAL-M2
Concentración Conc. Not Determined
Conjugado Unconjugated
Formulación Tissue culture supernatant with 10mM sodium azide
Alias de gen melanoma antigen; melanoma associated antigen
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Isolated from Human Melanoma cells.
Cantidad 1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento 4°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.