Learn More
Thermo Scientific Chemicals Melanina, sintética
Código de producto. p-7214712 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
17251232 1 g 1 g
17261232 5 g 5 g
17271232 250 mg 250 miligramos
3 options
Código de producto. 17251232
Marca: Thermo Scientific Chemicals 466430010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 8049-97-6 | C18H10N2O4, C18H10N2O4 | 318.29 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 8049-97-6
Fórmula molecular C18H10N2O4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Melanina
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 318,29
Clave InChI XUMBMVFBXHLACL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C2NC=C3C2=C(C2=CNC4=C(C)C(=O)C(=O)C3=C24)C(=O)C1=O
Nombre IUPAC 6,14-dimethyl-4,12-diazapentacyclo[8.6.1.1²,⁵.0¹³,¹⁷.0⁹,¹⁸]octadeca-1(17),2,5,9(18),10,13-hexaene-7,8,15,16-tetrone
Peso molecular (g/mol) 318.29