Learn More
Brand™ Mortero de melamina formaldehído con mano de mortero
Código de producto. p-8010207 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
125mm
150mm
Altura (métrico):
80mm
90mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) Altura (métrico) unitSize
10495031 125mm 80mm cada uno
10038210 150mm 90mm cada uno
2 options
Código de producto. 10495031
Marca: Brand™ 110705
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Resistente a la ebullición y esterilizable en autoclave (a 121 °C).
  • Color blanco
  • Con pie y boquilla
  • Se suministran individualmente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave
Diámetro exterior (métrico) 125mm
Tipo de producto Mortero y mano de mortero
Material Melamina formaldehído
Altura (métrico) 80mm