Descripción
- Color blanco
- Con pie y boquilla
- Se suministran individualmente
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Diámetro exterior (métrico) | 150mm |
| Tipo de producto | Mortero y mano de mortero |
| Material | Melamina formaldehído |
| Altura (métrico) | 90mm |