Learn More
VITLAB™ Bandejas para instrumentos de formaldehído de melamina
Descripción
- Bandeja para instrumentos blanca
- Perfil alto
- Esquinas redondeadas
- Tapa de fijación de PS, pídala por separado
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 290 x 160 x 60 mm |
| Color | Blanco |
| Altura (métrico) | 60 mm |
| Longitud (métrico) | 290 mm |
| Material | Melamina |
| Tipo | Bandeja de instrumentos |
| Anchura (métrico) | 160 mm |
| Para utilizar con | Práctica bandeja para instrumentos, herramientas y utensilios sensibles |