Learn More
BrandTech™ Bandeja de instrumentos MF
Código de producto. 15222619
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
290 x 160 x 35 mm
355 x 240 x 17 mm
428 x 288 x 17 mm
340 x 245 x 100 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
15222619 428 x 288 x 17 mm paquete de 5
15212619 355 x 240 x 17 mm paquete de 5
15702006 340 x 245 x 100 mm paquete de 5
10493222 290 x 160 x 35 mm paquete de 5
4 options
Código de producto. 15222619
Marca: BrandTech™ 71998
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Coloque sus instrumentos, herramientas y utensilios sensibles de laboratorio en las bandejas para instrumentos de formaldehído de melamina VITLAB™, que es estable y autónoma.
  • Melamina blanca
  • Forma plana
  • Esquinas redondeadas
  • Superficie lisa
  • Fácil de limpiar.
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 428 x 288 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 428 x 288 x 17 mm
Color Blanco
Altura (métrico) 17 mm
Longitud (métrico) 428 mm
Material Poliuretano
Tipo Bandeja de instrumentos
Anchura (métrico) 288 mm
Cantidad 1 unidad
Forma Rectangulares