Learn More
BrandTech™ Bandeja de instrumentos MF
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
290 x 160 x 35 mm
355 x 240 x 17 mm
428 x 288 x 17 mm
340 x 245 x 100 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Descripción
- Melamina blanca
- Forma plana
- Esquinas redondeadas
- Superficie lisa
- Fácil de limpiar.
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (L x An) | 355 x 240 mm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 355 x 240 x 17 mm |
| Altura (métrico) | 17 mm |
| Longitud (métrico) | 355 mm |
| Material | Formaldehído de melamina |
| Tipo | Bandeja de instrumentos |
| Anchura (métrico) | 240 mm |
| Cantidad | 1 unidad |
| Forma | Plano |