Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Meker Burner
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Meker Burner |
| Tipo de gas | Butano, gas licuado, gas natural, LPG, Natural Gas |
| Diámetro (métrico) | 32 mm (Head) |
| Diámetro exterior del tubo de mezcla (métrico) | 28 mm |
| Altura (métrico) | 200 mm |
| Temperatura máxima | 1490°C |
| N.° por paquete | 1 Ea. |
| Peso (métrico) | 335 g |