Descripción
- Características de seguridad incluidas en el quemador, lo que reduce la necesidad de un suministro eléctrico
- Fabricado con latón y chapado en níquel
- Parte superior del quemador equipada con un cabezal de acero perforado, que emite múltiples llamas pequeñas pero muy calientes
- No está equipado con regulador de aire
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Quemador de seguridad Meker |
| Para utilizar con (equipo) | Conector T-Tine |
| Tipo de gas | Butano, propano, LPG, LPG, Propane |
| Material | Latón |
| Descripción | Consumo de 80 l/h. |
| Diámetro (métrico) | 24 mm |
| Altura (métrico) | 160 mm |
| N.° por paquete | 1 unidad |