Learn More
Fisherbrand™ Quemador industrial Meker con válvula de retención para conexión NF, abertura de 43 mm
Código de producto. 11775406 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de gas:
Butano, propano, LPG, LPG, Propane
Gas natural, metano, Natural Gas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de gas unitSize
11775406 Butano, propano, LPG, LPG, Propane cada uno
11755406 Gas natural, metano, Natural Gas cada uno
2 options
Código de producto. 11775406
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona una llama extremadamente fuerte para uso intensivo.
  • Llama ancha y estable
  • Excelente potencia calorífica
  • Asa de sujeción lateral para mayor seguridad
  • Diámetro del quemador de 43 mm, altura total de 180 mm
  • Tamaño de llama ajustable con 4 boquillas intercambiables
Especificaciones
Tipo de producto Quemador industrial, Meker
Tipo de gas Butano, propano, LPG, LPG, Propane
Descripción Consumo de 240 l/h
Diámetro (métrico) 43 mm
Altura (métrico) 180 mm
Incluye Conector NF atornillado G de 0,5 pulg, válvula de retención
N.° por paquete 1 unidad