Learn More
Fisherbrand™ Quemador Meker con conector Tétine
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Tipo de gas:
Butano, propano, LPG, LPG, Propane
Gas natural
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Mechero Meker |
| Tipo de gas | Gas natural |
| Descripción | Consumo de 62 l/h |
| Diámetro (métrico) | 24 mm |
| Altura (métrico) | 160 mm |
| Incluye | Conector T-Tine |
| N.° por paquete | 1 unidad |