Learn More
MEK1 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. 30234220 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30234220 150 μL 150 microlitros
30234229 20 μL 20 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30234220 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 678721IG150UL
Mouse Monoclonal Antibody
The MEK1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with peptide of human MEK1. This antibody recognizes human, rat, mouse antigen. The MEK1 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno MEK1
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 3F6D7
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes MAPKK1; MEK1; MKK1; PRKMK1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Peptide
Método de purificación Protein G purification
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5604
Especies diana Human, Rat, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 40-50 kDa
Tipo de producto Monoclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1