missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MEIS3 Monoclonal Antibody (OTI3A7), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17537962
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17537962 30 μL 30 microlitros
17517962 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17537962

Marca: Origene Technologies TA800267S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MEIS3 Monoclonal antibody specifically detects MEIS3 in Human, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot

Especificaciones

Antígeno MEIS3
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3A7
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica MIPEP
N.º de referencia del gen Q01992, Q99797
Alias de gen AI573393; Homeobox protein Meis3; Meis homeobox 3; Meis homeobox 3 pseudogene 1; Meis1, myeloid ecotropic viral integration site 1 homolog 3; meis1-related protein 2; Meis3; MEIS3P1; Mrg2; myeloid ecotropic viral integration site-related gene 2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 174-516 of human MIPEP produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4285, 81684
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.