missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ MEIS1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB420)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 30276248
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30276248 100 μL 100 microlitros
30275995 20 μL 20 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30276248 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA557069

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

MEIS1 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, Flow

Homeobox genes, of which the most well-characterized category is represented by the HOX genes, play a crucial role in normal development. In addition, several homeoproteins are involved in neoplasia. This gene encodes a homeobox protein belonging to the TALE family of homeodomain-containing proteins.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MEIS1
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon 24GB420
Concentración 0.33 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica MEIS1
N.º de referencia del gen O00470, Q60954
Alias de gen C530044H18Rik; cb224; etID37540.13; Evi8; Homeobox protein Meis1; homeobox protein Meis1b; id:ibd5078; leukemogenic homolog protein; Meis homeobox 1; Meis homeobox 1 b; Meis homeobox 1 S homeolog; meis1; Meis1, myeloid ecotropic viral integration site 1 homolog; meis1.1; meis1.S; MEIS1A; meis1b; MGC43380; myeloid ecotropic viral insertion site-1a protein; myeloid ecotropic viral integration 1; myeloid ecotropic viral integration site 1; transcription factor Meis1.1; wu:fb38b03; wu:fc02e11; wu:fd12a02; WUGSC:H_NH0444B04.1; XMeis1; XMeis1-1 protein; XMeis1-2 protein; XMeis1-4 protein
Símbolos de los genes MEIS1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human MEIS1 (aa 320-390).
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 17268, 4211, 686117
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.