missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ MEIOB Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16330575
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16330575 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16330575

Marca: Invitrogen™ PA583618

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: NMANLKVIGI VIGKTDVKGF PDRKNIGSER YTFSFTIRDS PAHFVNAASW GNEDYIKSLS DSFRVGDCVI IENPLIQRKE I Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse - 86%, Rat - 88%.

Single-stranded DNA-binding protein required for homologous recombination in meiosis I. Required for double strand breaks (DSBs) repair and crossover formation and promotion of faithful and complete synapsis. Not required for the initial loading of recombinases but required to maintain a proper number of RAD51 and DMC1 foci after the zygotene stage. May act by ensuring the stabilization of recombinases, which is required for successful homology search and meiotic recombination. Displays Single-stranded DNA 3'-5' exonuclease activity in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MEIOB
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica MEIOB
N.º de referencia del gen Q8N635
Alias de gen 4930528F23Rik; C16orf73; C6H16orf73; gs129; Meiob; meiosis specific with OB domains; meiosis specific with OB-fold; meiosis-specific with OB domain-containing protein; MLZ-675; Protein expressed in male leptotene and zygotene spermatocytes 675
Símbolos de los genes MEIOB
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human MEIOB. Recombinant protein control fragment (Product #RP-98707).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 254528
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.