Descripción
- Tienen un diseño deportivo y ergonómico y ofrecen unos niveles de confort que las convierten en un accesorio fiable para el trabajo del día a día.
- También es perfecta para usuarios de gafas, ya que ofrece un gran volumen interior.
Especificaciones
Especificaciones
| Revestimiento de lente | Uncoated |
| Tinción de lente | Clear |
| Tipo de producto | Full-view Goggles |
| Material | Policarbonato |
| Desechables | Reusable |
| Lens Material | Policarbonato |
| Material del bastidor | Plástico |
| Protección UV | UV400 |
| Frame Type | Classic |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |