Descripción
Diseñados para optimizar los flujos de trabajo experimentales, los cebadores Megaplex™ RT proporcionan una única solución de reacción al preparar el ADNc para el análisis de PCR en tiempo real en una tarjeta de microARN de matriz TaqMan™. El conjunto de grupo de roedores v3.0 contiene dos grupos de cebadores Megaplex™ RT, grupos A y B. Colectivamente los grupos cubren 641 y 373 microARN únicos para ratón y rata respectivamente. Cada grupo también contiene 4 controles específicos de especies. Los objetivos de microARN representados en el grupo de roedores A tienden a estar mejor caracterizados, expresados más ampliamente y⁄o expresados a un nivel más alto cuando se comparan con el grupo de roedores B, mientras que los objetivos de microARN representados en el grupo de roedores B tienden a estar menos bien caracterizados, expresados más estrechamente y⁄o expresados a un nivel más bajo en comparación con el grupo de roedores A. Los grupos de roedores A y B están pensados para usarse con el conjunto de tarjetas de microARN de roedores v3.0 de la matriz TaqMan™. Sin embargo, también se puede utilizar para preparar el ADNc para el análisis en tiempo real utilizando los ensayos individuales de microARN TaqMan™.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a -20 °C. |
| GC-Rich PCR Performance | Alto |
| Método de PCR | qPCR |
| Cebador | Cebadores RT |
| Línea de productos | Megaplex, TaqMan |
| Tipo de producto | Primer RT |
| Cantidad | 50 reacciones |
| Especie | Rata, ratón |
| Suficiente para | 50 reacciones |
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis de miARN |
| Mostrar más |