Descripción
Grupos de cebadores Megaplex™, grupo de roedores B v3.0 está disponible con un solo número de pieza que contiene los cebadores Megaplex™ RT y los cebadores Megaplex™ PreAmp, grupos de roedores B v3.0. Cebadores Megaplex™ RT, grupo de roedores B contiene cebadores RT para 306 y 135 microARN únicos para ratón y rata, respectivamente, además 4 de controles específicos de especies. Para su uso cuando la sensibilidad del ensayo es de la máxima importancia, los cebadores Megaplex™ PreAmp mejoran significativamente la capacidad de detectar microARN de baja expresión, lo que permite generar un perfil de expresión completo utilizando mucha menos muestra, tan solo 1 ng del ARN total de entrada. Los objetivos de microARN representados en este grupo tienden a estar mejor caracterizados, más ampliamente expresados y⁄o expresados en un nivel superior en comparación con el grupo de roedores A. El grupo de roedores B está pensado para usarlo con la matriz de microARN B de roedores TaqMan v3.0, aunque también se puede utilizar para preparar el ADNc para el análisis en tiempo real utilizando los ensayos individuales de microARN TaqMan™.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a -20 °C. |
| GC-Rich PCR Performance | Bajo |
| Método de PCR | qPCR |
| Cebador | Cebadores RT, cebadores PreAmp |
| Línea de productos | Megaplex, TaqMan |
| Tipo de producto | Grupo de primers |
| Cantidad | 50 reacciones |
| Especie | Rata, ratón |
| Suficiente para | 50 reacciones |
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis de miARN |
| Mostrar más |