Learn More
Applied Biosystems™ Megaplex™ PreAmp Primers, Human Pool B v3.0
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
50 reacciones
Tamaño de la unidad:
50 reacciones
Descripción
Para su uso cuando la sensibilidad del ensayo es de la máxima importancia, los cebadores Megaplex™ PreAmp mejoran significativamente la capacidad de detectar microARN de baja expresión, lo que permite generar un perfil de expresión completo utilizando mucha menos muestra, tan solo 1 ng del ARN total de entrada. Con el contenido adaptado a los imprimadores de RT Megaplex™, imprimadores de PreAmp Megaplex™, Human Pool B v3.0 está diseñado para usarse con los imprimadores de RT Megaplex™, Human Pool B v3.0. Después de la transcripción inversa utilizando los cebadores Megaplex™ RT, los cebadores Megaplex™ PreAmp junto con la mezcla maestra TaqMan™ PreAmp amplifican uniformemente todos los microARN antes de la cuantificación mediante PCR en tiempo real utilizando las tarjetas de MicroARN de matriz TaqMan™.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a -20°C |
| GC-Rich PCR Performance | Bajo |
| Método de PCR | qPCR |
| Características ecológicas | Embalaje sostenible |
| Cebador | Cebadores PreAmp |
| Línea de productos | Megaplex |
| Tipo de producto | Cebador PreAmp |
| Cantidad | 50 reacciones |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Especie | Humano |
| Mostrar más |