Learn More
Applied Biosystems™ Megaplex™ PreAmp Primers, Human Pool A v2.1
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10479604 Tienda Applied Biosystems Productos
Click to view available options
Cantidad:
50 reacciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10479604
Marca: Applied Biosystems™ 4399233
Cebadores Megaplex™ PreAmp, grupo humano A v2.1
Para su uso cuando la sensibilidad del ensayo es de la máxima importancia, los cebadores Megaplex™ PreAmp mejoran significativamente la capacidad de detectar microARN de baja expresión, lo que permite generar un perfil de expresión completo utilizando mucha menos muestra, tan solo 1 ng del ARN total de entrada. Con contenido adaptado a los cebadores Megaplex™ RT, los cebadores Megaplex™ PreAmp, grupo humano A v2.1 se ha diseñado para utilizarse con cebadores Megaplex™ RT, grupo humano A v2.1. Después de la transcripción inversa utilizando los cebadores Megaplex™ RT, los cebadores Megaplex™ PreAmp junto con la mezcla maestra TaqMan™ PreAmp amplifican uniformemente todos los microARN antes de la cuantificación mediante PCR en tiempo real utilizando las tarjetas de MicroARN de matriz TaqMan™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a -20 °C.
GC-Rich PCR Performance Bajo
Método de PCR qPCR
Características ecológicas Embalaje sostenible
Cebador Cebadores PreAmp
Línea de productos Megaplex, TaqMan
Tipo de producto Cebador PreAmp
Cantidad 50 reacciones
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Especie Humano
Suficiente para 50 reacciones
N.º de reacciones 50 reacciones