Learn More
Heathrow Scientific™ Gradilla para tubos de dos niveles Mega Rack™
Código de producto. 15509811 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Admite:
Tubos (10 a 13 mm)
Tubos (13 a 16 mm)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
673 x 235 x 90 mm
673 x 267 x 90 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Admite Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
15509811 Blanco Tubos (10 a 13 mm) 673 x 235 x 90 mm cada uno
15519811 Azul Tubos (10 a 13 mm) 673 x 235 x 90 mm cada uno
15529811 Blanco Tubos (13 a 16 mm) 673 x 267 x 90 mm cada uno
15539811 Azul Tubos (13 a 16 mm) 673 x 267 x 90 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15509811
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Crea espacio y organización para laboratorios de alto rendimiento que requieren un gran espacio de almacenamiento para muestras. La gradilla de tubos doble Mega Rack™ Heathrow Scientific™ elimina la necesidad de múltiples gradillas para tubos.
  • Polipropileno completamente ensamblado
  • Material resistente y ligero para facilitar el transporte
  • Identificación alfanumérica para la rápida localización y recuperación de los tubos
  • Coloque diferentes grupos de pruebas en una gradilla y elimine la necesidad de múltiples gradillas para tubos
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Blanco
Admite Tubos (10 a 13 mm)
Material Polipropileno
Posiciones 432
Forma Rectángulo
Apilables Yes, When Empty
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Tubos de 5 a 7 ml
Montaje Sobremesa
Cantidad 1 unidad
Tamaño Doble
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 673 x 235 x 90 mm
Longitud (métrico) 673 mm
Diámetro de la abertura (métrico) 13 mm
Peso (métrico) 2,24 kg
Tipo de producto Rack para tubos
Estantes 3 Tiers
Altura (métrico) 90 mm
matriz, red, conjunto 12 x 36
Anchura (métrico) 235 mm