Learn More
Fisherbrand™ Mega Rack™ Clinical Tube Rack
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-8263044 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Posiciones:
120
216
Admite:
Tubos (10 ml), Tubos (16 mm)
Tubos (13 mm), Tubos (de 5 a 7 ml)
Diámetro de la abertura (métrico):
13 mm
16 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Posiciones Admite Diámetro de la abertura (métrico) unitSize
14801442 Blanco 216 Tubos (13 mm), Tubos (de 5 a 7 ml) 13 mm cada uno
11720634 Azul 216 Tubos (13 mm), Tubos (de 5 a 7 ml) 13 mm cada uno
11730634 Azul 120 Tubos (10 ml), Tubos (16 mm) 16 mm cada uno
14811442 Blanco 120 Tubos (10 ml), Tubos (16 mm) 16 mm cada uno
4 options
Código de producto. 14801442
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Crea espacio y organización para laboratorios de alto rendimiento que requieren un gran espacio de almacenamiento para muestras. La gradilla de tubos clínicos Fisherbrand™ Mega Rack™ elimina la necesidad de múltiples gradillas para tubos.
  • Completamente ensamblada, polipropileno
  • Material resistente y ligero para facilitar el transporte
  • Identificación alfanumérica para la rápida localización y recuperación de los tubos
  • Coloque diferentes grupos de pruebas en una gradilla y elimine la necesidad de múltiples gradillas para tubos
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Blanco
Admite Tubos (13 mm), Tubos (de 5 a 7 ml)
Material Polipropileno
Posiciones 216
Forma Rectangular
Apilables Yes, When Empty
Esterilidad Non-sterile
Cantidad 1 unidad
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 337 x 267 x 91 mm
Longitud (métrico) 337 mm
Diámetro de la abertura (métrico) 13 mm
Tipo de producto Rack para tubos
Estantes 3 Tiers
Altura (métrico) 91 mm
matriz, red, conjunto 12 x 18
Anchura (métrico) 267 mm