Learn More
Acetato de medroxiprogesterona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosBeschreibung
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | Medroxyprogesterone acetate |
| Punto de fusión | 206.0°C to 208.0°C |
| Pérdida por secado | 1% max. |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 96% min. (HPLC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Cantidad | 1 g |
| Información de solubilidad | Solubility in water: insoluble. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 386.52 |
| Porcentaje de pureza | 97% |
Sicherheit und Handhabung
- Medroxyprogesterone acetate
- Peligro
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.