Learn More
GA International Medium Round Cryogenic Writable Labels
Código de producto. 17809187
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Beige
Lavanda
Limón
Marrón
Menta
Naranja
Plata
Rojo
Verde
Verde agua
Violeta
Tamaño de la unidad:
paquete de 1100
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
17809187 Beige paquete de 1100
17828977 Marrón paquete de 1100
17881308 Verde paquete de 1100
17888977 Verde agua paquete de 1100
17829187 Lavanda paquete de 1100
17870548 Limón paquete de 1100
17810068 Menta paquete de 1100
17899367 Naranja paquete de 1100
17870268 Rojo paquete de 1100
17819577 Plata paquete de 1100
17820838 Violeta paquete de 1100
17871078 Amarillo paquete de 1100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 17809187 Proveedor GA International N.º de proveedor JTRA11BE
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Writable cryogenic color dots provided in dispenser box rolls for identifying the sides and tops of cryo vials and microtubes stored in lab freezers and liquid nitrogen Dewars.
  • Strong adhesive ensures labels won't wrinkle or peel during long-term storage in -80°C freezers, liquid nitrogen and dry ice
  • Available in a wide range of colors, for color coding and easy identification
  • Small round labels are ideal for Eppendorf tube caps and vials
  • Available in a variety of colors
  • Writable with permanent cryo markers
Especificaciones
Tipo de adhesivo Permanent
Color Beige
Acabado Mate
Formato Rollo
Material Thermoplastic Film
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Etiquetas por fila 2 Labels
Cantidad 1100/Pk.
Forma Round
Intervalo de temperatura (imperial) -321°F to +230°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -196 °C a +110 °C
Dimensions (LxW) 11 mm
Diámetro (imperial) 1 in
Diámetro (métrico) 25.4 mm